Learn More
Decylnatriumsulfat, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10723734 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10723734 100 g Glasflasche 100 Gramm
10400841 5 g Glasflasche 5 Gramm
10420841 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10723734 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 406221000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 142-87-0 | C10H19Na·H2SO4 | 260.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ionenpaar-Chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-87-0
MDL-Nummer MFCD00041881
InChI-Schlüssel XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium decyl sulfate, sodium n-decyl sulfate, decyl sodium sulfate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt, sodium decyl sulphate, unii-al92m833sy, n-decyl sodium sulfate, sodium n-decylsulphate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt 1:1, sulfuric acid, decyl ester, sodium salt
PubChem CID 23665771
IUPAC-Name Natrium;decylsulfat
SMILES CCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decyl sodium sulfate
Extinktion (0.005M in water) (1 cm cell), (0.005 M in water) (1 cm cell) at 0nm, 0.01 max. at 254nm, 0.01 max. at 280nm, 0.05 max. at 220nm, 0.1 max. at 200nm
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H19Na·H2SO4
Strukturformel CH3(CH2)9OSO3Na
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 260.32
Formelmasse 260.32
Reinheit (%) ≥98.5% (titrimetric) (on dry substance)
Güte HPLC
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decyl sodium sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.