Learn More
Decyltrimethylammoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30370025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30370025 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370025 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD525538250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decyltrimethylammonium Bromide
CAS 2082-84-0
Summenformel C13 H30 N . Br
Menge 250 mg
Synonym 1-Decanaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (1:1) (ACI), 1-Decanaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, decyltrimethyl-, bromide (8CI), Decyltrimethylammonium bromide (6CI, 7CI), DeTAB, DTAB, FSM 20, N,N,N-Trimethyl-1-decanaminium bromide, N,N,N
InChI-Formel InChI=1S/C13H30N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2,3)4;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-Name Decyl(trimethyl)azanium;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 280.288
Formelmasse 279.156