Learn More
Honeywell™ Tiefblaue Winterhandschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Strickhandschuh aus Polyamid
- Vollständig eingetauchte blaue Nitrilbeschichtung aus Schaumstoff
- Komplett mit polarem Fleece beschichtet
- Selbstbefestigungssystem am Handgelenk
- Die ergonomische, nahtlose Strickkonstruktion passt sich der natürlichen Form der Hand an und sorgt so für mehr Festigkeit und Haltbarkeit und einen hervorragenden Komfort
- Das Filamentgarn reduziert die Verlinkung für die empfindlichsten Anwendungen und lässt sich leicht für den längeren Gebrauch waschen
- Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
- Die Schaumbeschichtung optimiert die Atmungsaktivität des Handschuhs
- Der Nitrilschaum verbessert die Griffigkeit
- Das gestrickte und selbstbefestigende System gibt dem Handschuh guten Halt
- Die Nitrilbeschichtung bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit und Undurchlässigkeit für Öle
- Das Polarfleece bringt eine sehr gute Kaltisolierung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen, EN 388:2016 Mechanische Risiken, EN 511-2006 Kälteschutz |
| Beschreibung | 13 Gauge |
| Farbe | Blau |
| Material | Nitril |
| Größe | 8 |
| Länge (metrisch) | 25 cm |