Learn More
Buerkle™ Fotoschale, tiefe Form, ohne Bodenrillen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
260 x 340 x 85 mm
330 x 390 x 100 mm
430 x 530 x 105 mm
520 x 610 x 110 mm
630 x 730 x 110 mm
Farbe:
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PVC
- Dicke Seiten, bruchsicher
- Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen
- Einfaches Ausgießen der Flüssigkeit über die Schalenränder
- Nicht für temperaturgeregelte Schränke oder Spülmaschinen geeignet
- Temperaturbeständig von -30 bis +60°C
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 630 x 730 x 110 mm |
| Farbe | Rot |
| Höhe (metrisch) | 110 mm |
| Länge (metrisch) | 510 mm (innerer Sockel), 630 mm (äußerer Sockel) |
| Material | PVC |
| Typ | Fotoschale (Entwicklerschale) |
| Breite (metrisch) | 610 mm (innerer Sockel), 730 mm (äußerer Sockel) |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4.33 in. |
| Form | Rechteckig |