Beschreibung
- PVC
- Dicke Seiten, bruchsicher
- Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen
- Einfaches Ausgießen der Flüssigkeit über die Schalenränder
- Nicht für temperaturgeregelte Schränke oder Spülmaschinen geeignet
- Temperaturbeständig von -30 bis +60°C
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 520 x 610 x 110 mm |
| Farbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 110 mm |
| Länge (metrisch) | 420 mm (innerer Sockel), 520 mm (äußerer Sockel) |
| Material | PVC |
| Typ | Fotoschale (Entwicklerschale) |
| Breite (metrisch) | 510 mm (innerer Sockel), 610 mm (äußerer Sockel) |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4.33 in. |
| Form | Rechteckig |