Beschreibung
- PVC
- Dicke Seiten, bruchsicher
- Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen
- Einfaches Ausgießen der Flüssigkeit über die Schalenränder
- Nicht für temperaturgeregelte Schränke oder Spülmaschinen geeignet
- Temperaturbeständig von -30 bis +60°C
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 260 x 340 x 85 mm |
| Farbe | Rot |
| Höhe (metrisch) | 85 mm |
| Länge (metrisch) | 190 mm (innerer Sockel), 260 mm (äußerer Sockel) |
| Material | PVC |
| Typ | Fotoschale (Entwicklerschale) |
| Breite (metrisch) | 260 mm (innerer Sockel), 340 mm (äußerer Sockel) |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3.34 Zoll |
| Form | Rechteckig |