Learn More
Buerkle™ Fotoschale, tiefe Form, ohne Bodenrillen
Artikelnummer. p-8001957 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
260 x 340 x 85 mm
330 x 390 x 100 mm
430 x 530 x 105 mm
520 x 610 x 110 mm
630 x 730 x 110 mm
Farbe:
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10106790
Marke: Buerkle™ 42071018
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Tabletts eignen sich für vielseitige Anwendungen im Labor oder Lager. Buerkle™ Fotoschalen in tiefer Form und ohne Bodenrillen sind aus hochwertigem PVC gefertigt und in flacher oder tiefer Ausführung in 3 attraktiven, hochglänzenden Farben erhältlich: weiß, rot und schwarz.
  • PVC
  • Dicke Seiten, bruchsicher
  • Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen
  • Einfaches Ausgießen der Flüssigkeit über die Schalenränder
  • Nicht für temperaturgeregelte Schränke oder Spülmaschinen geeignet
  • Temperaturbeständig von -30 bis +60°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 260 x 340 x 85 mm
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 85 mm
Länge (metrisch) 260 mm (innerer Sockel), 330 mm (äußerer Sockel)
Material PVC
Typ Fotoschale (Entwicklerschale)
Breite (metrisch) 320 mm (innerer Sockel), 390 mm (äußerer Sockel)
Höhe (angloamerikanisch) 3.34 Zoll
Form Rechteckig