Learn More
Fisherbrand™ 96-Well Mikrotiterplatten aus PP (Polypropylen)
Artikelnummer. 12449307
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch) Well:
1 ml
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Well unitSize
12449307 1 ml 50 Stück
12439307 - 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12449307 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. 219008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Unique, patented sealing cap allows penetration of a needle through the cap into each well, minimising coring of the needle as the base of each well of the cap has been reduced in thickness
  • Choice of volumes, all with same external dimensions
  • Manufactured from inert polypropylene giving heat and solvent resistant qualities
  • Conical well base aids sample concentration, reconstitution and centrifugation
  • Small radius on all corners to prevent sample precipitation and improve concentration
  • DNase and RNase free Applications include SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics.
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Geräte) SPE, HPLC, MS, Handhabung von Flüssigkeiten, Automatisierung, Robotertechnik
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 1 ml
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sample storage, GC-MS applications
Anzahl pro Packung 50
Menge 50 Packung
RNase-frei Yes
Länge (metrisch) 127.6 mm
Breite (metrisch) 85.5 mm
Höhe (metrisch) 44 mm
Durchmesser (metrisch) Well 8.25 mm