Learn More
Deepoxy-Deoxynivalenol 50 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325355
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30325355 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325355 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREV12099000AL50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deepoxy-deoxynivalenol
CAS 88054-24-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Deepoxy-deoxynivalenol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H20 O5
Konzentration 50 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym (3α,7α)-3,7,15-Trihydroxytrichotheca-9,12-dien-8-one, 2,5-Methano-1-benzoxepin, trichotheca-9,12-dien-8-one deriv., DOM 1, Deepoxydeoxynivalenol
InChI-Formel InChI=1S/C15H20O5/c1-7-4-10-15(6-16,13(19)11(7)18)14(3)5-9(17)12(20-10)8(14)2/h4,9-10,12-13,16-17,19H,2,5-6H2,1,3H3/t9-,10-,12+,13-,14+,15?/m1/s1
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)(C3=C)C2(CO)[C@H](O)C1=O
Solvent or Matrix Acetonitril
Industry Type Umweltanalytik
Molekulargewicht (g/mol) 280.316
Menge 5 mL
Formelmasse 280,131 g/mol