Learn More
Deepoxydeoxynivalenol, TRC
Artikelnummer. 30134245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134245 5 mg 5 Milligramm
30005943 0.5 mg 0.50 Milligramm
30010275 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134245 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2285835MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88054-24-4
Summenformel C15 H20 O5
Molekulargewicht (g/mol) 280.316
Synonym (3α,7α)-3,7,15-Trihydroxytrichotheca-9,12-dien-8-one, 2,5-Methano-1-benzoxepin, trichotheca-9,12-dien-8-one deriv., DOM 1, Deepoxydeoxynivalenol
IUPAC-Name (1S,2R,3S,7R,9S,10R)-3,10-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-1,5-dimethyl-12-methylidene-8-oxatricyclo[7.2.1.02,7]dodec-5-en-4-one
SMILES CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)(C3=C)C2(CO)[C@H](O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deepoxy-deoxynivalenol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H20O5/c1-7-4-10-15(6-16,13(19)11(7)18)14(3)5-9(17)12(20-10)8(14)2/h4,9-10,12-13,16-17,19H,2,5-6H2,1,3H3/t9-,10-,12+,13-,14+,15?/m1/s1
Formelmasse 280.131
Reinheit (%) >95%