Learn More
Eppendorf™ Deepwell Plates Biobasiert
BIOPHARMA
Artikelnummer. 31337542
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grün
Weiß
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe
31337542 Weiß
31337543 Grün
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31337542 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 0030501012
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Deepwell Plates BioBased unterstützt alle manuellen und automatisierten Arbeitsabläufe, von der Probenlagerung °bei -86 °C bis zur DNA-Denaturierung °bei +100 °C. Mit OptiTrack Durch die Kennzeichnung und die stabile, langlebige Konstruktion gewährleisten sie eine zuverlässige robotergestützte Handhabung und vereinfachen die Identifizierung in Laboren mit hohem Durchsatz.
  • Zwei verschiedenfarbige Felgen zur einfachen Prozessunterscheidung erhältlich.
  • Eine einheitliche Geometrie gewährleistet die reibungslose Integration in Roboteranwendungen.
  • Zur Rückverfolgbarkeit sind Chargennummer und Verfallsdatum per Laser auf jeder Platte eingraviert.
  • Erhöhte Muldenränder und glatte Oberflächen gewährleisten zuverlässiges Heißsiegeln und einfaches Stapeln.
  • RecoverMax™ Das Design der Bohrlöcher verbessert die Probenrückgewinnung und gewährleistet eine effiziente Durchmischung.
  • Minimiertes Restvolumen und hohe Gleichmäßigkeit zwischen den Wells gewährleisten reproduzierbare Ergebnisse.
  • Die hochwertige Polypropylen-Konstruktion ist beständig gegen Chemikalien, mechanische Belastungen und extreme Bedingungen.
  • Frei von Gleitmitteln, Weichmachern und Bioziden, die Bioassays beeinträchtigen könnten.
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten, wodurch Sterilität gewährleistet und eine Wiederverwendung bei Bedarf ermöglicht wird.
  • Hoher Kontrast OptiTrack™ Die Matrix verbessert die Geschwindigkeit der Probenidentifizierung und reduziert Pipettierfehler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Barcode Kein Barcode
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung 20 Teller (5 Beutel x 4 Teller)
Farbe Weiß
Produkttyp Deepwell-Platte
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 2.000 μl
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 50 bis 2000 μL
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbeschichtet
Wellform Rund
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenlagerung und -vorbereitung, Bakterien- und Hefekultivierung, DNA- und RNA-Isolierung mit hohem Durchsatz
Umweltfreundliche Eigenschaften Biobasiert, ACT Etikett
Max. RZB 6000 x g
Anzahl pro Packung 4
Reinheits- oder Qualitätsgrad PCR-rein und proteinfrei
Menge 20
RNase-frei Ja
Wellfarbe Klar
Abmessungen (L x B x H) 85.5 x 127.8 x 60 mm
Fit for Purpose PCR-fähig