Learn More
Honeywell Safety Products™ Deerfit Lux Handschuhe
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Lederhandschuh aus feinem schwarzem Hirschwildleder.
- Verbesserte Griffigkeit durch abgebufftes Wildleder.
- Für den Kälteschutz vollständig mit Thinsulate™ ausgekleidet.
- Atmungsaktiv, flexibel, ultraleicht, absorbiert keine Feuchtigkeit.
- Elastisches Handgelenk für Halt und reduzierten Wärmeaustausch.
- Durch die schwarze Farbe ist der Handschuh nicht so schmutzempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EC-Kategorie PSA 1, EC-Zertifikatsnummer: Eigenzertifizierung, EC-Bescheinigung: EC-Bescheinigung |
| Klassifikation | Fingerfertigkeit: 4 |
| Schnittstil | Gunn |
| Farbe | Schwarz |
| Oberflächenbehandlung außen | Poliertes Wildleder |
| Material | Leder, Thinsulate™ |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | 8 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verteidigungskräfte, Energie, Elektrizität, Heimatschutz, Logistik, Service, Telekommunikation, Transport und Versorgungswirtschaft |
| Enthält | Dehnstreifen |
| Mehr anzeigen |