Learn More
Deethylterbutryne, TRC
Artikelnummer. 30138771
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138771 50 mg 50 Milligramm
30136384 100 mg 100 Milligramm
30005251 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138771 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD22858550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30125-65-6
Summenformel C8 H15 N5 S
Molekulargewicht (g/mol) 213.3
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-(1,1-dimethylethyl)-6-(methylthio)- (9CI), s-Triazine, 2-amino-4-(tert-butylamino)-6-(methylthio)- (8CI), N2-(1,1-Dimethylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Methylthio-4-amino-6-tert-butylamino-s-triazine, Deethylterbutryne, GS 26575
IUPAC-Name 4-N-tert-butyl-6-methylsulfanyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
SMILES CSc1nc(N)nc(NC(C)(C)C)n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbutryn-desethyl
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H15N5S/c1-8(2,3)13-6-10-5(9)11-7(12-6)14-4/h1-4H3,(H3,9,10,11,12,13)
Formelmasse 213.1048