missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DEFB112 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30279295 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30279295 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30279295

Marke: Novus Biologicals NBP343418

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

DEFB112 Polyclonal antibody specifically detects DEFB112 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DEFB112
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5-2ug/mL Immunohistochemistry 5-20 μg/mL Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation
Zusammensetzung 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol
Gen-Alias beta-defensin 112, beta-defensin 12, DEFB12, DEFB-12, defensin, beta 112, defensin, beta 12
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Immunized with recombinant Human DEFB112 (Uniprot#: Q30KQ8; Met1∽His113)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 245915
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.