Learn More
Ohaus™ Defender™ 2000 24P günstige Tischwaage
Artikelnummer. 15779709 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
150 g
300 g
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
15779709 150 g 1 Stück
15606705 300 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15779709 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30235942
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    683.00 €
    509.84 € / 1 Stück
    Sparen 173.16 €
    25% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zuverlässige, genaue und langlebige Tischwaage zu einem günstigen Preis.
  • Robustes Industriedesign, das den Belastungen des industriellen Wägens standhalten kann
  • Das gut ablesbare rote LED-Display ist auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar
  • Vielseitige Leistungsbereiche ermöglichen uneingesch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 80 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie
Akkutyp Wiederaufladbar
Anschlusstyp RS232 (als Zubehör erhältlich)
Bauweise ABS-Anzeige, Plattform aus 430er Edelstahl mit lackiertem Stahlrohrrahmen, Aluminium-Wägezelle IP65
Fassungsvermögen 150 g
Displaytyp Rote LED
Lesbarkeit 20,000000 g
Enthält Wechselstromadapter (mitgeliefert); aufladbare Batterie (mitgeliefert)
Material ABS-Anzeige, Plattform aus 430er Edelstahl mit lackiertem Stahlrohrrahmen, Aluminium-Wägezelle IP65
Modell D24PE150FX.
Abmessungen (L x B) 712,00 x 500,00 mm
Abmessungen (L x B x H) 712,00 x 500,00 x 940,000 mm
Länge (metrisch) 712,00 mm
Länge (metrisch) Schale 600 mm
Breite (metrisch) 500,00 mm
Breite (metrisch) Schale 500 mm
Höhe (metrisch) 940,000 mm
Tiefe (metrisch) 712,00 mm
Elektrische Anforderungen Wechselstromadapter (mitgeliefert), aufladbare Batterie (mitgeliefert)