Learn More
Ohaus™ Defender™ 3000 Tischwaage
Artikelnummer. 12811573 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
:
60 kg
Artikelnummer.
12811573 60 kg
1 options
Artikelnummer. 12811573
Marke: Ohaus™ 80250493
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für allgemeine Wägungen und einfache Zählanwendungen bei Arbeiten in feuchter Umgebung oder wenn es wichtig ist, die Waage gründlich zu reinigen.
  • Einfaches, aber robustes Rohrrahmen-Design.
  • Anzeigen mit taktilen Tasten.
  • Hinterleuchtete LCD-Anzeige.
  • Bidirektionale integrierte RS232-Schnittstelle.
  • Interner, wiederaufladbarer, versiegelter Bleiakku.
  • Die Economy Serie der trocken oder nass zu verwendenden Indikatoren, Basen und Laborwaagen eignen sich ideal für allgemeine Wägungen und einfache Zählanwendungen in den Bereichen Produktion, Verpackung, Lager, Inventarisierung, Versand und Wareneingang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 100 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie
Anschlusstyp RS232 (Included)
Bauweise ABS indicator with reversible rear cover, painted steel column and wall bracket, 304 grade stainless steel platform with painted steel tubular frame, IP67 aluminum load cell, self-adjusting stainless steel feet with removable rubber caps
Fassungsvermögen 60 kg
Displaytyp LCD mit weißer Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 20,000000 g
Enthält RS232, Wechselstromadapter, wiederaufladbarer Akku
Material Umdrehbare ABS-Anzeige, Säule und Wandhalterung aus lackiertem Stahl, Plattform aus Edelstahl 304 mit lackiertem Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus IP67-Aluminium, selbstjustierende Edelstahlfüße mit abnehmbaren Gummikappen
Modell D31P60BL-M
Abmessungen (L x B) 668,00 x 420,00 mm
Abmessungen (L x B x H) 668,00 x 420,00 x 920,000 mm
Länge (angloamerikanisch) 26,30 in.
Länge (metrisch) 668.00 mm
Länge (metrisch) Schale 550 mm
Breite (angloamerikanisch) 16,50 in.
Breite (metrisch) 420.00 mm
Breite (metrisch) Schale 420 mm
Höhe (angloamerikanisch) 36,20 in.
Höhe (metrisch) 920.000 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 26,30 in.
Tiefe (metrisch) 668.00 mm