Learn More
Ohaus™ Defender™ 3000 Hybrid
Artikelnummer. 15374224 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
:
Modell: D32XW150BX-EU
Artikelnummer. 15374224
Marke: Ohaus™ 83997633
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
OHAUS™ Defender™ 3000 Hybrid ist ideal für allgemeine Wägungen und einfache Zählanwendungen geeignet. Verfügt über ein einfaches, aber robustes Edelstahldesign und eine 4X/IP66-Edelstahlanzeige mit taktilen Tasten, hintergrundbeleuchtetem LCD-Display und integriertem Akkubetrieb
  • Die IP66-Anzeige aus Edelstahl ist für Anwendungen in rauen Industrieumgebungen ausgelegt.
  • Der wiederaufladbare 58 Stunden-Akku bietet einen Dauerbetrieb für den mehrtägigen Betrieb.
  • Diese robuste Industriewaage verfügt über eine Plattform aus 304er Edelstahl, eine Edelstahlsäule und eine Anzeigehalterung, einen lackierten Rohrrahmen und eine IP67-Wägezelle aus Aluminium.
  • Die leicht ablesbare Anzeige und der grundlegende Zählmodus ermöglichen eine einfache Bedienung für alltägliche industrielle Anwendungen.
  • Wird mit OIML/EC-Typgenehmigungen angeboten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 58 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Anschlusstyp Leicht zugänglicher Kommunikationsanschluss mit RS232-Schnittstelle (im Lieferumfang enthalten)
Bauweise IP65-Edelstahlanzeige mit klappbarer Frontabdeckungsanzeige, Edelstahlsäule und Wandhalterung, Plattform aus 304er Edelstahl mit lackiertem Stahlrohrrahmen, IP67-Wägezelle aus Aluminium
Fassungsvermögen 150,00 kg
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 20 g
Modell D32XW150BX-EU
Schutzartklasse IP65, NEMA 4X
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Wägemodi Gramm, Kilogramm, Unze, Pfund, Pfund:Unze
Abmessungen (L x B x H) 740 x 500 x 920 mm
Gewicht (metrisch) 28 kg