Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Tischwaage, zertifiziert
Artikelnummer. 17592146 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modell:
D33P150B1L2.
D33P150B1L5.
D33P150B1X2.
D33P150B1X5.
D33P15B1R1.
D33P15B1R5.
D33P300B1V3.
D33P300B1X2.
D33P300B1X5.
D33P30B1R1.
D33P30B1R5.
D33P600B1V3.
D33P60B1L2.
D33P60B1L5.
D33P60B1R1.
D33P60B1R5.
Lesbarkeit:
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
Abmessungen (L x B x H):
489 x 305 x 542 mm
646 x 305 x 130 mm
686 x 420 x 896 mm
785 x 500 x 896 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
933 x 600 x 1195 mm
Packungsgröße:
1 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Modell Lesbarkeit Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
17592146 60 kg D33P60B1L5. 20 g 842 x 420 x 134 mm 1 Stück
17572136 15 kg D33P15B1R1. 5 g 489 x 305 x 542 mm 1 Stück
17582136 30 kg D33P30B1R1. 10 g 489 x 305 x 542 mm 1 Stück
17592136 60 kg D33P60B1R1. 20 g 489 x 305 x 542 mm 1 Stück
17502146 60 kg D33P60B1L2. 20 g 686 x 420 x 896 mm 1 Stück
17512146 150 kg D33P150B1L2. 50 g 686 x 420 x 896 mm 1 Stück
17522146 150 kg D33P150B1X2. 50 g 785 x 500 x 896 mm 1 Stück
17532146 300 kg D33P300B1X2. 100 g 785 x 500 x 896 mm 1 Stück
17542146 300 kg D33P300B1V3. 100 g 933 x 600 x 1195 mm 1 Stück
17552146 600 kg D33P600B1V3. 200 g 933 x 600 x 1195 mm 1 Stück
17562146 15 kg D33P15B1R5. 5 g 646 x 305 x 130 mm 1 Stück
17572146 30 kg D33P30B1R5. 10 g 646 x 305 x 130 mm 1 Stück
17582146 60 kg D33P60B1R5. 20 g 646 x 305 x 130 mm 1 Stück
17502156 150 kg D33P150B1L5. 50 g 842 x 420 x 134 mm 1 Stück
17512156 150 kg D33P150B1X5. 50 g 941 x 500 x 150 mm 1 Stück
17522156 300 kg D33P300B1X5. 100 g 941 x 500 x 150 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 17592146 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30685122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.00 €
    536.67 € / 1 Stück
    Sparen 165.33 €
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tischwaagen für grundlegende industrielle Anwendungen
  • Die Ergebnisse werden auf dem großen, hellen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung deutlich angezeigt.
  • Im Kontrollwiegemodus wechselt das Display die Farbe (gelb/grün/rot), um Sie darauf hinzuweisen, wenn Sie sich innerhalb des Zielgewichtsbereichs befinden.
  • Diese Industriewaage verfügt über eine Plattform aus 304er Edelstahl, einen pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen und eine Wägezelle aus Aluminium.
  • Das Anzeigegerät verfügt über ein Gehäuse und eine Halterung aus Edelstahl.
  • Mit Software für Teilezählung, Kontrollwiegen und Totalisierung.
  • Inklusive RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 100 Stunden mit wiederaufladbarem Akku; 360 Stunden mit Einwegbatterien
Akkutyp 6 C (LR14) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); Wechselstromadapter (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbarer Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)
Anschlusstyp Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet
Bauweise ABS-Kunststoffanzeige, Plattform aus 304er Edelstahl, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste, verstellbare Gummifüße
Fassungsvermögen 60 kg
Displaytyp 7-Segment-Mehrfarben-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (L x B) Plattform 550 x 420 mm
Lesbarkeit 20 g
Modell D33P60B1L5.
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C, 85 % rF, nicht kondensierend
Wägemodi Wiegen, Kontrollwiegen, Zählen, Totalisierung.
Abmessungen (L x B x H) 842 x 420 x 134 mm
Gewicht (metrisch) 16,1 kg