Beschreibung
- Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung
- Wechselstromadapter (mitgeliefert) oder aufladbare Batterie Typ AA (nicht enthalten)
- Leicht zugänglicher Kommunikationsanschluss mit RS232-Schnittstelle (im Lieferumfang enthalten)
- Umdrehbare ABS-Anzeige, Säule und Wandhalterung aus lackiertem Stahl, Plattform aus Edelstahl 304 mit lackiertem Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus IP67-Aluminium, selbstjustierende Edelstahlfüße mit abnehmbaren Gummikappen
- 125 % Überlastschutz
Spezifikation
Spezifikation
| Automatisierungsschnittstelle | Bidirektionale RS-232C |
| Akkutyp | Interner versiegelter Bleiakku, wiederaufladbar |
| Kalibrierung | 5 kg/lb bis 100 % |
| Zertifizierung/Konformität | NTEP |
| Anschlusstyp | Wägezelle |
| Bauweise | Plattform aus 304 Edelstahl, Aluminium IP67-Gewichtsaufnehmer sowie lackierter Rohrrahmen, Säule und Anzeigehalterung |
| Fassungsvermögen | 60 kg |
| Displaytyp | LCD-Display mit LED-Anzeige |
| Lesbarkeit | 10 g |
| Art des Tastenfelds | Mechanik |
| Mehr anzeigen |