Learn More
Ohaus™ Günstige Tischwaage der Defender 3000-Serie
Artikelnummer. 10666865 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modell:
D31P150BL
D31P150BX
D31P300BX
D31P30BR
D31P60BL
D31P60BR
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Modell unitSize
10666865 300 kg D31P300BX -
10627635 30 kg D31P30BR 1 Stück
10094654 150 kg D31P150BL 1 Stück
10637635 60 kg D31P60BL 1 Stück
10228164 60 kg D31P60BR 1 Stück
10004664 150 kg D31P150BX 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10666865
Marke: Ohaus™ 72200172
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für allgemeine Wägeanwendungen sowie einfache Zählanwendungen in den Bereichen Produktion, Verpackung, Lagerung, Bestandsverwaltung, Versand und Wareneingang. Ohaus™ Defender 3000 Waagen zeichnen sich durch ein einfaches, aber robustes Rohrrahmen-Grundkonzept und flexible Montagemöglichkeiten aus.
  • Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung
  • Wechselstromadapter (mitgeliefert) oder aufladbare Batterie Typ AA (nicht enthalten)
  • Leicht zugänglicher Kommunikationsanschluss mit RS232-Schnittstelle (im Lieferumfang enthalten)
  • Umdrehbare ABS-Anzeige, Säule und Wandhalterung aus lackiertem Stahl, Plattform aus Edelstahl 304 mit lackiertem Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus IP67-Aluminium, selbstjustierende Edelstahlfüße mit abnehmbaren Gummikappen
  • 125 % Überlastschutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle Bidirektionale RS-232C
Akkutyp Interner versiegelter Bleiakku, wiederaufladbar
Kalibrierung 5 kg/lb bis 100 %
Zertifizierung/Konformität NTEP
Anschlusstyp Wägezelle
Bauweise Plattform aus 304 Edelstahl, Aluminium IP67-Gewichtsaufnehmer sowie lackierter Rohrrahmen, Säule und Anzeigehalterung
Fassungsvermögen 300 kg
Displaytyp LCD-Display mit LED-Anzeige
Lesbarkeit 50 g
Art des Tastenfelds Mechanik
Modell D31P300BX
Auflösung 2.125
Stabilisierungszeit Innerhalb von 2 s
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Typ Defender™ 3000 günstige Tischwaage
Wägemodi kg, lb, g, oz, lb:oz
Gewicht (metrisch) 32 kg
Elektrische Anforderungen 9 VDC, 0,5 A, Wechselstromadapter
Spannung 9 V