Learn More
Descripción
- Die NEMA 4X/IP66-Anzeige aus Edelstahl ist für Anwendungen in rauen Industrieumgebungen ausgelegt.
- Der wiederaufladbare 58 Stunden-Akku bietet einen Dauerbetrieb für den mehrtägigen Betrieb.
- Robuste Konstruktion mit Plattform aus 304er Edelstahl, Edelstahl-Rohrrahmen, Säulen- und Anzeigenhalterung und IP67-Wägezelle aus Edelstahl.
- Die leicht ablesbare Anzeige und der grundlegende Zählmodus ermöglichen eine einfache Bedienung für alltägliche industrielle Anwendungen.
- Mit NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigungen (je nach Region)
Especificaciones
Especificaciones
| Akkulaufzeit | 58 Stunden mit wiederaufladbarem Akku |
| Anschlusstyp | Leicht zugänglicher Kommunikationsanschluss mit RS232-Schnittstelle (im Lieferumfang enthalten) |
| Bauweise | IP65-Edelstahlanzeige mit klappbarer Frontabdeckung und Ösenbolzenbefestigungslöchern, Edelstahlsäule und Wandhalterung, Plattform aus 304er Edelstahl mit Stahlrohrrahmen, IP67-Wägezelle aus Edelstahl |
| Fassungsvermögen | 150 kg |
| Displaytyp | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Lesbarkeit | 20,000000 g |
| Modell | D32XW150VL-EU |
| Schutzartklasse | IP 65, NEMA 4X, IP65-Edelstahlanzeige mit klappbarer Frontabdeckung und Ösenbolzenbefestigungslöchern, IP67-Wägezelle aus Edelstahl |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -10 °C bis +40 °C |
| Wägemodi | Gramm, Kilogramm, Unze, Pfund, Pfund:Unze |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?