Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 Edelstahl
Código de producto. p-7162282 Tienda Ohaus Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Fassungsvermögen:
60 kg
150 kg
Modell:
D32XW150VL-EU
D32XW60VL-EU
D32XW60VR-EU
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15106062
missing translation for 'mfr': OHAUS™ 83997639
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
OHAUS™ Defender™ 3000 Edelstahl ist ideal für allgemeine Wäge- und einfache Zählanwendungen bei Arbeiten in feuchter Umgebung. Einfaches, aber robustes Edelstahldesign mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display und einem integrierten Akkubetrieb.
  • Die NEMA 4X/IP66-Anzeige aus Edelstahl ist für Anwendungen in rauen Industrieumgebungen ausgelegt.
  • Der wiederaufladbare 58 Stunden-Akku bietet einen Dauerbetrieb für den mehrtägigen Betrieb.
  • Robuste Konstruktion mit Plattform aus 304er Edelstahl, Edelstahl-Rohrrahmen, Säulen- und Anzeigenhalterung und IP67-Wägezelle aus Edelstahl.
  • Die leicht ablesbare Anzeige und der grundlegende Zählmodus ermöglichen eine einfache Bedienung für alltägliche industrielle Anwendungen.
  • Mit NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigungen (je nach Region)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Akkulaufzeit 58 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Anschlusstyp Leicht zugänglicher Kommunikationsanschluss mit RS232-Schnittstelle (im Lieferumfang enthalten)
Bauweise IP65-Edelstahlanzeige mit klappbarer Frontabdeckung und Ösenbolzenbefestigungslöchern, Edelstahlsäule und Wandhalterung, Plattform aus 304er Edelstahl mit Stahlrohrrahmen, IP67-Wägezelle aus Edelstahl
Fassungsvermögen 150 kg
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 20,000000 g
Modell D32XW150VL-EU
Schutzartklasse IP 65, NEMA 4X, IP65-Edelstahlanzeige mit klappbarer Frontabdeckung und Ösenbolzenbefestigungslöchern, IP67-Wägezelle aus Edelstahl
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Wägemodi Gramm, Kilogramm, Unze, Pfund, Pfund:Unze
Abmessungen (L x B x H) 668 x 420 x 920 mm
Gewicht (metrisch) 19,500 kg
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado