Learn More
Ohaus™ Defender™ 3000 Tischwaage aus Edelstahl
Artikelnummer. 15604128 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
:
60 kg
Artikelnummer. 15604128
Marke: Ohaus™ 80252961
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für allgemeine Wägungen und einfache Zählanwendungen bei Arbeiten in feuchter Umgebung oder wenn es wichtig ist, die Waage gründlich zu reinigen.
  • Einfaches, aber robustes Rohrrahmen-Design.
  • Anzeigen mit taktilen Tasten.
  • Hinterleuchtete LCD-Anzeige.
  • Bidirektionale integrierte RS232-Schnittstelle.
  • Interner, wiederaufladbarer, versiegelter Bleiakku.
  • Die Economy Serie der trocken oder nass zu verwendenden Indikatoren, Basen und Laborwaagen eignen sich ideal für allgemeine Wägungen und einfache Zählanwendungen in den Bereichen Produktion, Verpackung, Lager, Inventarisierung, Versand und Wareneingang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 58 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Anschlusstyp RS232 (Included)
Bauweise IP65-Edelstahlanzeige mit klappbarer Frontabdeckung und Ösenbolzenbefestigungslöchern, Edelstahlsäule und Wandhalterung, Plattform aus 304er Edelstahl mit Stahlrohrrahmen, IP67-Wägezelle aus Edelstahl
Fassungsvermögen 60 kg
Displaytyp LCD mit weißer Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 20,000000 g
Enthält RS232, Wechselstromadapter, wiederaufladbarer Akku
Material IP65-Edelstahlanzeige mit klappbarer Frontabdeckung und Ösenbolzenbefestigungslöchern, Edelstahlsäule und Wandhalterung, Plattform aus 304er Edelstahl mit Stahlrohrrahmen, IP67-Wägezelle aus Edelstahl
Modell D32XW60VR-M
Abmessungen (L x B) 472,00 x 305,00 mm
Abmessungen (L x B x H) 472,00 x 305,00 x 572,000 mm
Länge (metrisch) 472.00 mm
Länge (metrisch) Schale 355 mm
Breite (metrisch) 305.00 mm
Breite (metrisch) Schale 305 mm
Höhe (metrisch) 572.000 mm
Tiefe (metrisch) 472.00 mm