Learn More
Ohaus™ Defender 3000 günstige Tischwaage, abwaschbar
Artikelnummer. p-8009889 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
D32XW150BL
D32XW30VR-EU
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
15186052 D32XW30VR-EU 1 Stück
15321652 D32XW150BL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15186052 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 83997636
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Defender 3000 Serie an Tischwaagen ist ideal für allgemeine Wägungen und einfache Zählanwendungen bei Arbeiten in feuchter Umgebung oder wenn es wichtig ist, die Waage gründlich zu reinigen. Die Defender3000 Serie verfügt über ein einfaches, aber robustes Edelstahldesign und eine NEMA 4X/IP65-Edelstahlanzeige mit taktilen Tasten, hintergrundbeleuchtetem LCD-Display und integriertem Akkubetrieb
Die Tischwaagen der Serie OHAUS Defender 3000 eignen sich ideal für allgemeine Wägungen und einfache Zählanwendungen in den Bereichen Produktion, Verpackung, Lager, Inventarisierung, Versand und Wareneingang. Die Serie Defender 3000 verfügt über ein einfaches aber robustes Design mit Rohrrahmen und Anzeigen mit taktilen Tasten, hintergrundbeleuchtetem LCD-Display, integriertem Akkubetrieb und flexiblen Befestigungsmöglichkeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle Bidirektionale RS-232C
Akkulaufzeit 58 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Akkutyp Interner, wiederaufladbarer, versiegelter Blei-Säure-Akku, 58-Stunden typischer Betrieb mit voller Ladung
Kalibrierung 5 kg/lbs. bis 100 %
Zertifizierung/Konformität EN60950, EN61326, FCC, CE.
Anschlusstyp RS232 (im Lieferumfang enthalten)
Bauweise IP65-Edelstahlanzeige mit klappbarer Frontabdeckung und Ösenbolzenbefestigungslöchern, Edelstahlsäule und Wandhalterung, Plattform aus 304er Edelstahl mit Stahlrohrrahmen, IP67-Wägezelle aus Edelstahl
Fassungsvermögen 30 kg
Displaytyp LCD mit kontrastreicher weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 5,000000 g
Art des Tastenfelds Mechanik
Modell D32XW30VR-EU
Schutzartklasse IP67, Edelstahl, Einpunkt/C3
Stabilisierungszeit Innerhalb von 2 s
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Typ Defender™ Günstige abwaschbare Tischwaage
Wägemodi kg, lb, g, oz, lb:oz
Abmessungen (L x B) 472,00 x 305,00 mm
Abmessungen (L x B x H) 472,00 x 305,00 x 572,000 mm
Länge (angloamerikanisch) 18,60 in.
Länge (metrisch) 472,00 mm
Breite (angloamerikanisch) 12,00 in.
Breite (metrisch) 305,00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 22,50 in.
Höhe (metrisch) 572,000 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 18,60 in.
Tiefe (metrisch) 472,00 mm
Gewicht (metrisch) 15 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V AC 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz