Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 – D52 Tischwaage, Modelle TD52P QV
Artikelnummer. 15928455 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
Gehäuse D52P150RQDV3
Gehäuse D52P150RQDV3-M
Gehäuse D52P300RQDV3
Gehäuse D52P300RQDV3-M
Gehäuse D52P60RQDV3
Gehäuse D52P60RQDV3-M
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. Modell unitSize
15928455 Gehäuse D52P150RQDV3 1 Einheit
15908565 Gehäuse D52P300RQDV3-M 1 Einheit
15918455 Gehäuse D52P60RQDV3 1 Einheit
15938455 Gehäuse D52P300RQDV3 1 Einheit
15988555 Gehäuse D52P60RQDV3-M 1 Einheit
15998555 Gehäuse D52P150RQDV3-M 1 Einheit
6 options
Artikelnummer. 15928455
Marke: OHAUS™ 30424320
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die multifunktionale Tischwaage der OHAUS™ Defender™ 5000 Serie ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Robust gebaut und ausgestattet mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Anwenderverwaltung und mehreren Konnektivitätsoptionen.
  • Anwenderfreundliches Modell mit benutzerfreundlicher Tastatur, großem Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfachen Textaufforderungen auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führen.
  • Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, sandgrauem pulverbeschichtetem Stahlrahmen und Aluminium-Wägezelle.
  • Defender erfüllt die Anforderungen an die NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigung (je nach Region).
  • Bietet gängige Industriemodi und unterstützt eine 50000 Element-Bibliothek mit 1000 Benutzerprofilen für eine einfache Datenverwaltung.
  • Enthält GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Anschlusstyp RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Bauweise Anzeige aus ABS-Kunststoff (TD52P), Plattform aus Edelstahl 304 mit sandgrau pulverbeschichtetem Stahlrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste einstellbare Gummifüße.
Fassungsvermögen 60,00 kg, 150,00 kg
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes LCD, 256 x 80 Pixel
Lesbarkeit 5,000000 g, 10,000000 g
Modell Gehäuse D52P150RQDV3
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Wägemodi Massgeschneidert für Ihre Anwendung, Gramm, Kilogramm, Metrische Tonnen, Unze, Pfund, Pfund:Unze, Tonne
Abmessungen (L x B x H) 773 x 610 x 1203 mm
Gewicht (metrisch) 38,500 kg