Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 – D52 Tischwaage, Modelle TD52P TV
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
Gehäuse D52P150RTDV3
Gehäuse D52P150RTDV3-M
Gehäuse D52P300RTDV3
Gehäuse D52P300RTDV3-M
Gehäuse D52P600RTDV3
Gehäuse D52P600RTDV3-M
Packungsgröße:
1 Einheit
Beschreibung
- Anwenderfreundliches Modell mit benutzerfreundlicher Tastatur, großem Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfachen Textaufforderungen auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führen.
- Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, sandgrauem pulverbeschichtetem Stahlrahmen und Aluminium-Wägezelle.
- Defender erfüllt die Anforderungen an die NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigung (je nach Region).
- Bietet gängige Industriemodi und unterstützt eine 50000 Element-Bibliothek mit 1000 Benutzerprofilen für eine einfache Datenverwaltung.
- Enthält GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
Spezifikation
Spezifikation
| Akkulaufzeit | 20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku |
| Anschlusstyp | RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich) |
| Bauweise | Anzeige aus ABS-Kunststoff (TD52P), Plattform aus Edelstahl 304 mit sandgrau pulverbeschichtetem Stahlrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste einstellbare Gummifüße. |
| Fassungsvermögen | 150,00 kg, 300,00 kg |
| Displaytyp | Hintergrundbeleuchtetes LCD, 256 x 80 Pixel |
| Lesbarkeit | 50,000000 g, 100,000000 g |
| Modell | Gehäuse D52P300RTDV3-M |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -10 °C bis +40 °C |
| Wägemodi | Gramm, Kilogramm, Metrische Tonnen |
| Abmessungen (L x B x H) | 963 x 600 x 1203 mm |
| Mehr anzeigen |