Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 – D52 Tischwaage mit niedrigem Profil, Modelle TD52P QX
Artikelnummer. 15908575 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
Gehäuse D52P150RQDX5
Gehäuse D52P150RQDX5-M
Gehäuse D52P60RQDX5
Gehäuse D52P60RQDX5-M
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. Modell unitSize
15908575 Gehäuse D52P150RQDX5-M 1 Einheit
15988475 Gehäuse D52P60RQDX5 1 Einheit
15998475 Gehäuse D52P150RQDX5 1 Einheit
15998565 Gehäuse D52P60RQDX5-M 1 Einheit
4 options
Artikelnummer. 15908575
Marke: OHAUS™ 30461564
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die multifunktionale Tischwaage der OHAUS™ Defender™ 5000 Serie ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Robust gebaut und ausgestattet mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Anwenderverwaltung und mehreren Konnektivitätsoptionen.
  • Anwenderfreundliches Modell mit benutzerfreundlicher Tastatur, großem Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfachen Textaufforderungen auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führen.
  • Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, sandgrauem pulverbeschichtetem Stahlrahmen und Aluminium-Wägezelle.
  • Defender erfüllt die Anforderungen an die NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigung (je nach Region).
  • Bietet gängige Industriemodi und unterstützt eine 50000 Element-Bibliothek mit 1000 Benutzerprofilen für eine einfache Datenverwaltung.
  • Enthält GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Anschlusstyp RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Bauweise Anzeige aus ABS-Kunststoff (TD52P), Plattform aus Edelstahl 304 mit sandgrau pulverbeschichtetem Stahlrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste einstellbare Gummifüße.
Fassungsvermögen 60,00 kg, 150,00 kg
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes LCD, 256 x 80 Pixel
Abmessungen (L x B) Plattform 500 x 500 mm
Lesbarkeit 20,000000 g, 50,000000 g
Modell Gehäuse D52P150RQDX5-M
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Wägemodi Gramm, Kilogramm, Metrische Tonnen
Abmessungen (L x B x H) 772 x 500 x 120 mm
Gewicht (metrisch) 21,940 kg