Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 Flache Tischwaage, Modelle TD52P QX
Artikelnummer. 15998565 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Gehäuse D52P150RQDX5
Gehäuse D52P150RQDX5-M
Gehäuse D52P60RQDX5
Gehäuse D52P60RQDX5-M
Packungsgröße:
1 Einheit
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
15998565 Gehäuse D52P60RQDX5-M 1 Einheit
15908575 Gehäuse D52P150RQDX5-M 1 Einheit
15988475 Gehäuse D52P60RQDX5 1 Einheit
15998475 Gehäuse D52P150RQDX5 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15998565 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30461563
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1595.00 €
    1163.04 € / 1 Stück
    Sparen 431.96 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die multifunktionale Tischwaage der OHAUS™ Defender™ 5000 Serie ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Robust gebaut und ausgestattet mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Anwenderverwaltung und mehreren Konnektivitätsoptionen.
  • Anwenderfreundliches Modell mit benutzerfreundlicher Tastatur, großem Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfachen Textaufforderungen auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führen.
  • Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, sandgrauem pulverbeschichtetem Stahlrahmen und Aluminium-Wägezelle.
  • Defender erfüllt die Anforderungen an die NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigung (je nach Region).
  • Bietet gängige Industriemodi und unterstützt eine 50000 Element-Bibliothek mit 1000 Benutzerprofilen für eine einfache Datenverwaltung.
  • Enthält GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Anschlusstyp RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Bauweise Anzeige aus ABS-Kunststoff (TD52P), Plattform aus Edelstahl 304 mit sandgrau pulverbeschichtetem Stahlrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste einstellbare Gummifüße.
Fassungsvermögen 30,00 kg, 60,00 kg
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (L x B) Plattform 500 x 500 mm
Lesbarkeit 10,000000 g, 20,000000 g
Modell Gehäuse D52P60RQDX5-M
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Wägemodi Gramm, Kilogramm, Metrische Tonnen
Abmessungen (L x B x H) 772 x 500 x 120 mm
Gewicht (metrisch) 21,940 kg