Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 Flache Tischwaage, Modelle TD52XW QL
Artikelnummer. 15998635 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
D52XW15WQL5-EU
Gehäuse D52XW15WQDL5-EU
Gehäuse D52XW15WQDL5-M
Gehäuse D52XW15WQL5-M
Gehäuse D52XW30WQDL5-M
Gehäuse D52XW30WQL5-EU
Gehäuse D52XW30WQL5-M
Gehäuse D52XW60WQDL5-EU
Gehäuse D52XW60WQDL5-M
Gehäuse D52XW60WQL5-EU
Gehäuse D52XW60WQL5-M
Packungsgröße:
1 Einheit
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
15998635 Gehäuse D52XW30WQL5-M 1 Einheit
15928485 Gehäuse D52XW15WQDL5-EU 1 Einheit
15908615 D52XW15WQL5-EU 1 Einheit
15908645 Gehäuse D52XW60WQL5-M 1 Einheit
15918615 Gehäuse D52XW30WQL5-EU 1 Einheit
15928615 Gehäuse D52XW60WQL5-EU 1 Einheit
15948485 Gehäuse D52XW60WQDL5-EU 1 Einheit
15948545 Gehäuse D52XW15WQDL5-M 1 Einheit
15958545 Gehäuse D52XW30WQDL5-M 1 Einheit
15968545 Gehäuse D52XW60WQDL5-M 1 Einheit
15988635 Gehäuse D52XW15WQL5-M 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15998635 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30471154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 €
    1423.71 € / 1 Einheiten
    Sparen 526.29 €
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die multifunktionale Tischwaage der OHAUS™ Defender™ 5000 Serie ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Robust gebaut und ausgestattet mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Anwenderverwaltung und mehreren Konnektivitätsoptionen.
  • Anwenderfreundliches Modell mit benutzerfreundlicher Tastatur, großem Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfachen Textaufforderungen auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führen.
  • Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, Rahmen, IP67-Wägezelle und IP68-Anzeige.
  • Defender erfüllt die Anforderungen an die NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigung (je nach Region).
  • Bietet gängige Industriemodi und unterstützt eine 50.000 Element-Bibliothek mit 1.000 Benutzerprofilen für eine einfache Datenverwaltung.
  • Enthält GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Anschlusstyp RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Bauweise Plattform und Rahmen aus 304er-Edelstahl, IP68-Anzeige aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste verstellbare Gummifüße
Fassungsvermögen 30,00 kg
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 10,000000 g
Modell Gehäuse D52XW30WQL5-M
Schutzartklasse Edelstahl-Seel-IP68-Anzeige, IP67-Wägezelle
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Wägemodi Gramm, Kilogramm, Metrische Tonnen
Abmessungen (L x B x H) 677 x 400 x 122 mm
Gewicht (metrisch) 17,240 kg