Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000, abwaschbar – D52 Tischwaage mit niedrigem Profil, Modelle TD52XW QX
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
Gehäuse D52XW150WQDX5-EU
Gehäuse D52XW150WQDX5-M
Gehäuse D52XW150WQX5-EU
Gehäuse D52XW150WQX5-M
Gehäuse D52XW60WQDX5-EU
Gehäuse D52XW60WQDX5-M
Gehäuse D52XW60WQX5-EU
Gehäuse D52XW60WQX5-M
Packungsgröße:
1 Einheit
Beschreibung
- Anwenderfreundliches Modell mit benutzerfreundlicher Tastatur, großem Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfachen Textaufforderungen auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führen.
- Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, Rahmen, IP67-Wägezelle und IP68-Anzeige.
- Defender erfüllt die Anforderungen an die NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigung (je nach Region).
- Bietet gängige Industriemodi und unterstützt eine 50.000 Element-Bibliothek mit 1.000 Benutzerprofilen für eine einfache Datenverwaltung.
- Enthält GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
Spezifikation
Spezifikation
| Akkulaufzeit | 20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku |
| Anschlusstyp | RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich) |
| Bauweise | Plattform und Rahmen aus 304er-Edelstahl, IP68-Anzeige aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste verstellbare Gummifüße |
| Fassungsvermögen | 150,00 kg |
| Displaytyp | Hintergrundbeleuchtetes LCD, 256 x 80 Pixel |
| Lesbarkeit | 50,000000 g |
| Modell | Gehäuse D52XW150WQX5-M |
| Schutzartklasse | Edelstahl-Seel-IP68-Anzeige, IP67-Wägezelle |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -10 °C bis +40 °C |
| Wägemodi | Gramm, Kilogramm, Metrische Tonnen |
| Mehr anzeigen |