missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Defensin alpha 5 Monoclonal specifically detects Defensin alpha 5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Dot Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Defensin alpha 5 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Molekulargewicht des Antigens | 10 kDa |
| Reinigungsverfahren | Protein G purified |
| Inhalt und Lagerung | Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Form | Purified |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?