Learn More
Defensin alpha 5 Antibody (8C8), PE, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18263410 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18263410 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18263410
Marke: Novus Biologicals NB11060002PE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Defensin alpha 5 Monoclonal specifically detects Defensin alpha 5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Defensin alpha 5
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 8C8
Konjugat PE
Verdünnung Flow Cytometry
Gen-Zugriffsnummer Q01523
Gen-Alias DEF5defensin, alpha 5, preproprotein, defensin 5, Defensin, alpha 5, defensin, alpha 5, Paneth cell-specific, defensin-5, HD-5, MGC129728
Gensymbole DEFA5
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full-length human Defensin alpha 5 [Swiss-Prot# Q01523]. The propeptide is the full-length protein. In the mature form, it is cleaved at residue 63 (alanine).
Molekulargewicht des Antigens 10 kDa
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1670
Testspezifität This is specific for HD5. It does not cross-react with HD6, lysozyme or sPLA2.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b