Learn More
Thermo Scientific Chemicals Deferoxamin-Mesylat, 95 %
Artikelnummer. 15756245 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15756245 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15756245 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 461770010
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deferoxamine mesylate
CAS 138-14-7
Schmelzpunkt 148°C to 149°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C25H48N6O8·CH4O3S
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Colorless to light brown-yellow
InChI-Schlüssel IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 656.79
PubChem CID 62881
ChEBI CHEBI:31460
Formelmasse 656.79
Reinheit (%) 95%