Learn More
B Braun™ Defix™ Einweg-Nierenschalen
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Beschreibung
- Hergestellt aus expandiertem Polystyrol
- Länge 250 mm
- 100 Stück in einem Polybeutel
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einwegprodukt |
| Material | Polystyrol |
| Form | Niere |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Sammelschüssel für medizinischen Abfall |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 500 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medizinischer Abfall |
| Menge | 100/Box |
| Mehr anzeigen |