Learn More
Deglucopyranosyl Ethoxy Etoposid, TRC
Artikelnummer. 30353387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30353387 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30353387 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD41551550MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4'-O-Demethyl-1-O-ethylepipodophyllotoxin
CAS 102306-95-6
Summenformel C23 H24 O8
Menge 50 mg
Synonym Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 9-ethoxy-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, [5R-(5α,5aβ,8aα,9β)]- (9CI), (5R,5aR,8aR,9S)-9-Ethoxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydro[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzod
InChI-Formel InChI=1S/C23H24O8/c1-4-28-22-13-8-16-15(30-10-31-16)7-12(13)19(20-14(22)9-29-23(20)25)11-5-17(26-2)21(24)18(6-11)27-3/h5-8,14,19-20,22,24H,4,9-10H2,1-3H3/t14-,19+,20-,22+/m0/s1
SMILES CCO[C@H]1[C@H]2COC(=O)[C@@H]2[C@H](c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c4cc5OCOc5cc14
IUPAC-Name (5S,5aR,8aR,9R)-5-Ethoxy-9-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5a,6,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-on
Molekulargewicht (g/mol) 428.432
Formelmasse 428.147