Learn More
Masterflex™ 15M NORPRENE CHEMICAL 9,6X12,7MM .
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
9.6 mm
Packungsgröße:
15 Meter
Beschreibung
Produktmerkmale und Vorteile
- Lange flexible Lebensdauer in peristaltischen Pumpen
- Temperaturbereich von -59 bis 74 °C
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Innenwand frei von Weichmachern
- Erfüllt FDA-Vorgaben für Materialien mit Kontakt mit Lebensmitteln.
- Beständig gegen Adsorption/Absorption wässriger Flüssigkeiten
- Nahezu unempfindlich gegenüber chemischen Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln
Typische Anwendungen
- Zuführen von Seifen und Waschmitteln
- Zuführen von Chemikalien in Wäschereibetrieben
- Zuführen von Chemikalien in Geschirrspülanlagen
- Zuführen von Chemikalien in der Gebäudereinigung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform (Lebensmittel) |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.6 mm |
| Material | DEHP |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12.7 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m; |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfer empfindlicher Produkte, besonders geeignet für den Einsatz mit einer Peristaltikpumpe. |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -60 °C |
| Verpackungsmenge | 1 Packung |
| Maximaler Druck | 03,97 bar bei 20 °C |
| Mehr anzeigen |