Learn More
Dehydro-Epiandrosteron, TRC
Artikelnummer. 30358003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30358003 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30358003 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD22958510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dehydroisoandrosterone (DHEA)
CAS 53-43-0
Summenformel C19 H28 O2
Menge 10 g
Synonym Androst-5-en-17-one, 3-hydroxy-, (3β)-, Androst-5-en-17-one, 3β-hydroxy- (8CI), (3β)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 17-Chetovis, 17-Hormoforin, 3β-Hydroxy-δ5-androsten-17-one, 3β-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 3β-Hydroxyandrost-5-ene-17-one, 5,6-Dehydroisoandrosterone, 5,6-Didehydroisoandrosterone, 5-Androsten-3β-ol-17-one, 5-Dehydroepiandrosterone, Androst-5-ene-17-one-3β-ol, Androst-5-ene-3β-ol-17-one, Androstenolone, Astenile, DHA, DHEA, Deandros, Dehydro-epi-androsterone, Dehydroepiandrosterone, Dehydroisoandrosterone, Diandron, Diandrone, EM 760, GL 701, IM 28, Immunor, Intrarosa, NSC 9896, Prasterone, Psicosterone, Siscelar plus, trans-Dehydroandrosterone, δ5-Androsten-3β-ol-17-one
InChI-Formel InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-Name (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-Hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-on
Molekulargewicht (g/mol) 288.424
Formelmasse 288.209