Learn More
Dehydro Ivabradin, TRC
Artikelnummer. 30134738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134738 5 mg 5 Milligramm
17932525 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134738 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2291355MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1086026-31-4
Summenformel C27 H34 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 466.57
Synonym 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3-dihydro-7,8-dimethoxy-, 3-[3-[[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3-dihydro-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl](methyl)amino]propyl]-1,3-dihydro-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one, Dehydro Ivabradine
IUPAC-Name 3-[3-[[(7S)-3,4-Dimethoxy-7-Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-Trienyl]methyl-methylamino]Propyl]-7,8-Dimethoxy-1H-3-benzazepin-2-one
SMILES COc1cc2CC(=O)N(CCCN(C)C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C=Cc2cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dehydro Ivabradine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H34N2O5/c1-28(17-21-11-20-14-25(33-4)26(34-5)16-22(20)21)8-6-9-29-10-7-18-12-23(31-2)24(32-3)13-19(18)15-27(29)30/h7,10,12-14,16,21H,6,8-9,11,15,17H2,1-5H3/t21-/m1/s1
Formelmasse 466.2468