Learn More
Dehydro-Nisoldipin, TRC
Artikelnummer. 30358687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30358687 100 mg 100 Milligramm
30356913 50 mg 50 Milligramm
30354884 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30358687 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD229900100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103026-83-1
Summenformel C20 H22 N2 O6
Molekulargewicht (g/mol) 386.4
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, 3-methyl 5-(2-methylpropyl) ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, methyl 2-methylpropyl ester (9CI), 3-Isobutyl 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Dehydro Nisoldipine
IUPAC-Name 5-O-Methyl 3-O-(2-Methylpropyl) 2,6-Dimethyl-4-(2-Nitrophenyl)Pyridin-3,5-Dicarboxylat
SMILES COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCC(C)C)c1c2ccccc2[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dehydro Nisoldipine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H22N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11H,10H2,1-5H3
Formelmasse 386.1478