Learn More
Dehydroessigsäure 1000 μg/ml in Ethylacetat, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321724
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321724 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321724 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA12114000EA1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dehydroacetic Acid
CAS 520-45-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dehydroacetic Acid
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C8 H8 O4
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
SMILES CC(=O)C1C(=O)OC(=CC1=O)C
IUPAC-Name 3-Acetyl-6-methylpyran-2,4-dion
Solvent or Matrix Ethylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
Menge 1 mL
Formelmasse 168,0423 g/mol