Learn More
Dehydroessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023854
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11463418 50 g 50 Gramm
11473418 250 g 250 Gramm
11453418 1000 g 1000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11463418
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17827.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 520-45-6 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 520-45-6
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.148
MDL-Nummer MFCD00066709
InChI-Schlüssel PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dehydroacetic acid, 3-acetyl-6-methyl-2h-pyran-2,4 3h-dione, methylacetopyronone, dehydracetic acid, biocide 470f, acetic acid, dehydro, 3-acetyl-6-methyl-2,4-pyrandione, 2h-pyran-2,4 3h-dione, 3-acetyl-6-methyl, 3-acetyl-6-methyl-pyran-2,4-dione, 3-acetyl-6-methyldihydropyrandione-2,4
PubChem CID 122903
IUPAC-Name 3-Acetyl-6-methylpyran-2,4-dion
SMILES CC1=CC(=O)C(C(=O)O1)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dehydroacetic acid
Schmelzpunkt 109°C to 113°C
Siedepunkt 269°C to 270°C
Flammpunkt 157°C (314°F)
Menge 50 g
Beilstein 6129
Merck Index 14,2865
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 98%