Learn More
Dehydracetsäure Natriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10242662 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10242662 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10494975 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10242662 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 364855000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00 €
    129.00 € / 500 Gramm
    Sparen 10.00 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4418-26-2 | Molecular Formula: C8H7O4Na | Molecular Weight: 190.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4418-26-2
Summenformel C8H7O4Na
MDL-Nummer MFCD00040583
Synonym 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2, 4(3H)-dione sodium salt
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dehydroacetic acid sodium salt
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 295.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Formelmasse 190.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dehydroacetic acid sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /