Learn More
Dehydroessigsäure-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30355907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30355907 5 g 5 Gramm
30350288 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30355907 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2289305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4418-26-2
Summenformel C8 H7 O4 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 190.129
Synonym Sodium Dehydroacetic Acid
IUPAC-Name Natrium; 3-Acetyl-6-methyl-4-oxopyran-2-olat
SMILES [Na+].CC(=O)C1=C([O-])OC(=CC1=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Dehydroacetate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O4.Na/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;/h3,11H,1-2H3;/q;+1/p-1
Formelmasse 190.024