Learn More
Invitrogen™ Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-S) Competitive ELISA Kit
Artikelnummer. 15880322
Change view
Click to view available options
Menge:
10 × 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15880322 96 Tests 96 Stück
17895207 10 × 96 Tests 10 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15880322
Marke: Invitrogen™ EIADHEA
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Assay-Puffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Plattenabdeckungen und chargenspezifisches technisches Datenblatt.
ELISA
The Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-S) ELISA quantitates DHEA-Se in serum,plasma,urine,saliva,dried fecal extracts or cell culture medium.
Principle of the method
The Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) Competitive ELISA research-use-only kit uses a specifically generated antibody to measure Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) in serum,plasma,urine,and saliva samples,and in fecal extracts. The kit will also quantitatively measure DHEA-S present in tissue culture media samples. A DHEA-S standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples should be read off the standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with an antibody to capture sheep antibodies. A DHEA-S-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a polyclonal antibody to DHEA-S to each well. After a 2-hour incubation the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound DHEA-S-peroxidase conjugate. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader capable of measuring at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
  • Assay-Typ: Kompetitives ELISA-Kit
  • Probenarten: Serum, Plasma, Urin, Saliva, getrocknete Fäkalextrakte und Gewebekulturmedien
  • Empfindlichkeit: 90.9 pg/ml
  • Standardkurve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 96 bis 60,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 90,9 pg/mL
Beschreibung Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S)-kompetitives ELISA-Kit
Assay Multiplex-Assay auf der Luminex Plattform
Konjugat HRP
Nachweisverfahren Absorbance at 450 nm
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Steroidhormon
Probentyp Stuhlextrakt, Plasma, Speichel, Serum, Überstand, Urin
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Aktivitäts-Assays, Proteinbiologie, Reproduktive Biologie, Entzündungen, Oxidativer Stress, Metabolismus, Zellsignalweiterleitung, Epigenetik, Hämatologie, DNA-Schaden, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Steroid-Hormon-Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Interassay-VK 8,4%
Intraassay-VK 7%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Reproduktive Biologie
Probenvolumen Stuhlextrakt, 50 μl; Plasma, 1 μl; Speichel, 25 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 50 μl; Urin, 25 μl
Lagerungsbedingungen -20 °C
Ziel Chemisch
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 2 h 30 min