Description
- Erkennen der Sättigung durch Farbveränderung
- Direkter Anschluss an die Wasserversorgung
- Große Auswahl an Kartuschen zur Erfüllung aller Ansprüche zu niedrigen Kosten
- Kein elektrischer Anschluss
- Transparente Konstruktion zur Überwachung der Harzsättigung ohne zusätzliche Messungen
- Die Einwegkartuschen enthalten nur neue Harze. Das Leistungsniveau ist konstant und garantiert
- Nach Sättigung des Harzes können die Kartuschen leicht entsorgt werden
- Leichte Installation durch kleine Maße
- Anwendungsbereiche: Geschirrspülen, Auffüllen von Kühlkreisläufen, Batterien, Frostschutz von Batterien und Heizkörpern, Fotoentwicklung
Specifications
Specifications
| Farbanzeige | Grüne Patrone wird violett |
| Fassungsvermögen | Abhängig von der Qualität des Einlasswassers |
| Flussrate | 20 l/h |
| Harztyp | Ionenaustauscher |
| Filtergröße | 500 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Wasseraufbereitung, Spülmaschinen, Kühlkreislauf-Füllungen, Lagerung, Frostschutzbehandlung von Batterien und Heizkörpern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Wandhalterungen und Tischständer der Serie U3 |
| Druck | 3 bar |
| Menge | Je 1 |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 35 °C |
| Show More |