Learn More
- Home
- Products
- Wasseraufbereitung
- Filter und Kartuschen für die Wasseraufbereitung
- Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen
Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen
Artikelnummer. 12730746 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Zur Verwendung mit (Geräte) | Harztyp | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Anwendung) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12730746 | B-Pure™ | Ultrapure, Sauerstoffentfernung | 455 Salzkörner / 30 g | Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe | 1 Stück |
| 12740666 | Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Starker Anionenaustausch | 1680 grains | Anionenentfernung | 1 Stück |
| 14871651 | Nanopure | Mischbett | - | Ultrapure | 1 Stück |
| 15342178 | B-Pure™ | Aktivkohle | 5000 gal. (CaCO3) | Entfernung von organischen Stoffen | 1 Einheit |
| 15352178 | B-Pure™ | Mischbett | - | Ultrapure | 1 Einheit |
| 15362178 | B-Pure™ | Resin zur Sauerstoffentfernung | - | Sauerstoffentfernung | 1 Einheit |
| 12331683 | B-Pure™ | Ultrapure, Sauerstoffentfernung | - | Ultrapure, Entfernung von Sauerstoff und organischen Stoffen | 1 Stück |
| 15372178 | B-Pure™ | Mischbett, Reinstwasser, Sauerstoff und organische Entfernung | - | Ultrapure und Sauerstoffentfernung Harz | 1 Einheit |
| 11789428 | Milli-Q Millipore Wassersysteme | Super-C Kohlenstoff | - | Entfernung von organischen Stoffen | 1 Stück |
| 11799428 | Milli-Q Millipore Wassersysteme | Mischbett | - | Ionenaustausch-Kassette, UltraPure | 1 Stück |
| 10071893 | Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Mischbett | 875 Körner | - | 1 Stück |
| 10589690 | B-Pure™ | Poröser starker Ionenaustausch | 30 g | Sauerstoffentfernung | 1 Stück |
| 10041953 | Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Aktivkohle | 5000 Gallone. | Entfernung von organischen Stoffen | 1 Stück |
| 12311278 | Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Starker Kationenaustausch | 3170 grains | Kationenentfernung | 1 Stück |
| 11746189 | Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Mischbett, Aktivkohle | 785 Salzkörner / 3.800 l | Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe | 1 Stück |
| 10451820 | B-Pure™ | Makroretikular, Aktivkohle | 5000 Gallone. | Pretreatment - Vorbehandlung | 1 Stück |
| 10297093 | B-Pure™ | Makroretikular, Aktivkohle | 2000 Gallone. | Vorbehandlung/Macropure | 1 Stück |
| 10074067 | B-Pure™ | Mischbett | 550 grains | Ultrapure | 1 Stück |
| 15312168 | B-Pure™ | Poröser starker Anionenaustausch | 18 g | Sauerstoffentfernung | 1 Einheit |
| 15322168 | B-Pure™ | Aktivkohle | 5000 Gallone. | Entfernung von organischen Stoffen | 1 Einheit |
| 15297643 | B-Pure™ | Mischbett zur Sauerstoffentfernung | 275 Getreide / 9 g | Sauerstoff und Demineralisation | 1 Stück |
| 10125767 | B-Pure™ | Mischbett, Aktivkohle | 275 grains/2000 Gallone. | Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe | 1 Stück |
| 11706289 | B-Pure™ | Extrudierte Aktivkohle | 5000 Gallone. | Entfernung von organischen Stoffen | 1 Stück |
| 10081893 | B-Pure™ | Ultrapure, Entfernung von Sauerstoff und organischen Stoffen | 365 Salzkörner/2.000 gal (7.600 l)/12 g | Ultrapure, Entfernung von Sauerstoff und organischen Stoffen | 1 Stück |
| 10501673 | Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ oder Nanopure™ Wasseraufbereitungssysteme wie angegeben | Zweibett-Ionenaustausch | 1760 grains | Kartusche mit hoher Kapazität; Zweibett-Ionenaustausch; groß | 1 Stück |
Artikelnummer. 12730746
Marke: Thermo Scientific™ D8809
Beschreibung
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisiererkartuschen, je nach den individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen. Diese Kartuschen sind, wie angegeben, für die Verwendung mit den Wasseraufbereitungssystemen Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ oder Nanopure™ vorgesehen.
- Die Auswahl umfasst volle oder halbe Kartuschen
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 455 Salzkörner / 30 g |
| Harztyp | Ultrapure, Sauerstoffentfernung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | B-Pure™ |
| Typ | Deionisierungskartusche |