Learn More
Lenz Laborglasintrumente Lieferadapter, gerade, mit Saugrohr
Artikelnummer. 10599741
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Standard-Konusverbindungen Packungsgröße
10599741 NS 29/32 1 Stück
10131811 NS 14/23 1 Stück
10589741 NS 19/26 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10599741 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 05266004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.25 €
    23.90 € / 1 Stück
    Sparen 11.35 €
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Lieferadapter
  • Gerade
  • Mit Saugrohr
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Mit Abtropfspitze
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Material Borosilikatglas (3.3)
Anzahl Standard-Konusverbindungen NS 29/32