Learn More
Eppendorf™ Anlieferung bis zum Werkstor
Artikelnummer. 17151066
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Lieferung von >100, <180 kg Ausrüstung
Lieferung von >180 kg Ausrüstung
Lieferung von <100 kg Ausrüstung
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
17151066 Lieferung von >180 kg Ausrüstung 1 Stück
16450124 Lieferung von <100 kg Ausrüstung 1 Stück
17141066 Lieferung von >100, <180 kg Ausrüstung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17151066 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 2277000011
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lieferung bis zum Werkstor oder zur ersten Tür am Standort des Endkunden
  • Lieferung bis zum Werkstor
  • Lieferung bis zur ersten Tür am Standort des Endkunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Lieferung ab Werkstor
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lieferung von >180 kg Ausrüstung