Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Teströhrchengestelle, 72 x 16 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15320390 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Magenta
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15320390
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (72 x 16 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
  • Delrin™ Glasfaserverstärktes Polyoxymethylen (POM)
  • Bietet die höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
  • Einzigartige tropfenförmige Öffnungen für eine bessere Retention von Röhrchen
  • Autoklavierbar
  • Spritzgegossene Markierungen für die Ausrichtung der Röhrchen
  • Stabile Bauweise für den Einsatz in Wasserbädern
  • Flache Beschriftungsfläche zur leichteren Identifizierung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Magenta
Aufnahmevermögen Röhrchen (16 mm), Röhrchen (5 bis 10 ml)
Material Fiberglasverstärktes Polyethylen
Positionen 72
Form Tropfenförmige Öffnungen
Stapelbar Ja, wenn leer
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) 5 bis 10 ml-Reagenzgläser
Anzahl pro Karton 1
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 127 x 250 x 70 mm
Länge (metrisch) 127 mm
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (angloamerikanisch) 9.8 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,8 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 16 mm
Produkttyp Teströhrchengestell
Einschübe 2 Tiers
Höhe (metrisch) 70 mm
Array 12 x 6
Breite (metrisch) 250 mm