Learn More
Descripción
- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
- Autoklavierbar
- Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
- Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
- Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Especificaciones
Especificaciones
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (25 mm) |
| Material | Glasfaserverstärktes POM |
| Positionen | 16 |
| Form | Tropfenförmige Öffnungen |
| Stapelbar | Ja, wenn leer |
| Sterilität | Nicht steril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 10 bis 18 ml-Reagenzgläser |
| Anzahl pro Karton | 1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?